2-(3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenyl)-2,2-difluoressigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5754-1G
APOSPC5754-1GEA 510 EUR
APOSPC5754-1G
2-(3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenyl)-2,2-difluoressigsäure 95%
2-(3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenyl)-2,2-difluoressigsäure
Formel: C₉H₄BrF₅O₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11855929
CAS-Nummer: 1133116-05-8