3H,3H-Perfluoro(2-methylbut-1-ene)
Lieferant: Apollo Scientific
PC5757-5G
APOSPC5757-5GEA
673
EUR
APOSPC5757-5G
3H,3H-Perfluoro(2-methylbut-1-ene)
3H,3H-Perfluoro(2-methylbut-1-ene)
Formel:
C₅H₂F₈ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026455 CAS-Nummer: 400-17-9 |