3-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57723-250MG
APOSPC57723-250MGEA
72.5
EUR
APOSPC57723-250MG
3-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid 95+%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ Molecular Weight: 251,025 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11110865 CAS-Nummer: 1131615-04-7 |