5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin) 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5775-1G PC5775-5G
APOSPC5775-1GEA 0 EUR
APOSPC5775-1G APOSPC5775-5G
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin) 98%
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)

(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine

Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
Schmelzpunkt: 188…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00866530
CAS-Nummer: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White solid
Melting Point 189.6-190.4 degrees C
Purity 98%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR