5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57787-1G
PC57787-250MG
APOSPC57787-1GEA
132
EUR
APOSPC57787-1G
APOSPC57787-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
5-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carboxamide
Formel:
C₁₀H₆F₃NOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31567862 CAS-Nummer: 1609382-60-6 |