2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC57789-1G PC57789-250MG
APOSPC57789-1GEA 0 EUR
APOSPC57789-1G APOSPC57789-250MG
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formel: C₁₀H₆BrF₃S
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28399005
CAS-Nummer: 1858256-40-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR