4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57791-100MG PC57791-1G PC57791-250MG
APOSPC57791-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC57791-100MG APOSPC57791-1G APOSPC57791-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₄F₃NS
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31567871
CAS-Nummer: 2115333-67-8