[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57792-100MG
PC57792-1G
PC57792-250MG
APOSPC57792-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC57792-100MG
APOSPC57792-1G
APOSPC57792-250MG
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
[4-(Trifluoromethyl)benzothiophen-2-yl]methanol
Formel:
C₁₀H₇F₃OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12032277 CAS-Nummer: 1171926-60-5 |