4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57793-1G
PC57793-250MG
APOSPC57793-1GEA
0
EUR
APOSPC57793-1G
APOSPC57793-250MG
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
4-(Trifluoromethyl)benzothiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₅F₃OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27932089 CAS-Nummer: 908566-20-1 |