2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC57794-100MG
PC57794-1G
PC57794-250MG
APOSPC57794-100MGEA
0
EUR
APOSPC57794-100MG
APOSPC57794-1G
APOSPC57794-250MG
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
2-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzothiophene
Formel:
C₁₀H₆BrF₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31567869 CAS-Nummer: 2377846-69-8 UN: 3261 ADR: 8,III |