3-Chlor-2-fluorbenzylamin, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine

PC57807-5G PC57807-10G PC57807-25G
APOSPC57807-5GEA 37.7 EUR
APOSPC57807-5G APOSPC57807-10G APOSPC57807-25G
3-Chlor-2-fluorbenzylamin, technische Qualität
3-Chlor-2-fluorbenzylamin
Formel: C₇H₇ClFN
MDL: MFCD01631391
CAS-Nummer: 72235-55-3
UN: 2735

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR