1H,1H-Pentafluorpropylmethacrylat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methylpropensäure(2,2,2,3,3-pentafluorpropyl)ester, 1H,1H-Pentafluorpropylmethacrylat, 1H,1H-Perfluorpropylmethacrylat, Methacrylsäure(2,2,2,3,3-pentafluorpropyl)ester

PC5788-100G
APOSPC5788-100GEA 224 EUR
APOSPC5788-100G
1H,1H-Pentafluorpropylmethacrylat 97%
1H,1H-Pentafluorpropylmethacrylat
Formel: C₇H₇F₅O₂
Molecular Weight: 218,12 g/mol
Siedepunkt: 55 °C/100mmHg
Dichte: 1,279 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039256
CAS-Nummer: 45115-53-5
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR