3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5790-1G
PC5790-5G
APOSPC5790-1GEA
0
EUR
APOSPC5790-1G
APOSPC5790-5G
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660311 CAS-Nummer: 886503-33-9 UN: 3265 ADR: 8,II |