1H-Perfluorohexane-1,1-diol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5791-1G
APOSPC5791-1GEA 0 EUR
APOSPC5791-1G
1H-Perfluorohexane-1,1-diol
1H-Perfluorohexane-1,1-diol
Formel: C₆H₃F₁₁O₂
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00437976
CAS-Nummer: 904037-24-7