2-Fluor-6-pyridon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-6-hydroxypyridine, 6-Fluoropyridin-2-ol
PC5794-1G
APOSPC5794-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5794-1G
2-Fluor-6-pyridon 97%
2-Fluor-6-pyridon
Formel:
C₅H₄FNO Molecular Weight: 113,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092938 CAS-Nummer: 50543-23-2 |