1-Iodo-2H-perfluoropropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2H-Perfluoropropyl iodide, 1-Iodo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
PC5821-1G
APOSPC5821-1GEA
306
EUR
APOSPC5821-1G
1-Iodo-2H-perfluoropropane 97%
1-Iodo-2H-perfluoropropane
Formel:
C₃HF₆I Molecular Weight: 277.935 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00069130 CAS-Nummer: 431-90-3 |