3-Cyan-4-fluoranilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-2-fluorbenzonitril, 5-Amino-2-fluorbenzoesäurenitril
PC5823-25G
PC5823-100G
APOSPC5823-25GEA
125
EUR
APOSPC5823-25G
APOSPC5823-100G
3-Cyan-4-fluoranilin 97%
3-Cyan-4-fluoranilin
Formel:
C₇H₅FN₂ Schmelzpunkt: 88…96 °C |
MDL:
MFCD00277872 CAS-Nummer: 53312-81-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |