1,2-Dichloro-4-iodoperfluorobutane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Dichloro-1,1,2,3,3,4,4-heptafluoro-4-iodobutane
PC5827-5G
APOSPC5827-5GEA 170 EUR
APOSPC5827-5G
1,2-Dichloro-4-iodoperfluorobutane
1,2-Dichloro-4-iodoperfluorobutane
Formel: C₄Cl₂F₇I
Molecular Weight: 378,842 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042241
CAS-Nummer: 678-13-7