2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
PC5839-5G
PC5839-1G
PC5839-25G
APOSPC5839-5GEA
0
EUR
APOSPC5839-5G
APOSPC5839-1G
APOSPC5839-25G
2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
2-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)anilin
Formel:
C₈H₇F₄NO |
MDL:
MFCD03094306 CAS-Nummer: 35295-34-2 |