2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5850-1G
APOSPC5850-1GEA
0
EUR
APOSPC5850-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂F₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12026460 CAS-Nummer: 69902-84-7 UN: 3265 ADR: 8,II |