2-Fluoro-6-methylphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-2-hydroxytoluene
PC5866-500MG
APOSPC5866-500MGEA
104
EUR
APOSPC5866-500MG
2-Fluoro-6-methylphenol 97%
2-Fluoro-6-methylphenol
Formel:
C₇H₇FO Molecular Weight: 126,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026463 CAS-Nummer: 443-90-3 |