5-Cyan-2-fluor-6-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5881-1G
APOSPC5881-1GEA 91.5 EUR
APOSPC5881-1G
5-Cyan-2-fluor-6-picolin
5-Cyan-2-fluor-6-picolin
Formel: C₇H₅FN₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095096
CAS-Nummer: 375368-85-7