Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5887-100G PC5887-250G PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA 52.2 EUR
APOSPC5887-100G APOSPC5887-250G APOSPC5887-25G
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid 95%
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Formel: C₄F₁₀O₂S
Siedepunkt: 64…66 °C
Schmelzpunkt: –110 °C
Dichte: 1,682 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007422
CAS-Nummer: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR