Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5887-100G
PC5887-250G
PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA
52.2
EUR
APOSPC5887-100G
APOSPC5887-250G
APOSPC5887-25G
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid 95%
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Formel:
C₄F₁₀O₂S Siedepunkt: 64…66 °C Schmelzpunkt: –110 °C Dichte: 1,682 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007422 CAS-Nummer: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8,II |