3-Fluor-5-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5888-1G
APOSPC5888-1GEA
147
EUR
APOSPC5888-1G
3-Fluor-5-iodanilin
3-Fluor-5-iodanilin
Formel:
C₆H₅FIN Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04116466 CAS-Nummer: 660-49-1 |