1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]homopiperazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5893-500MG
APOSPC5893-500MGEA
279
EUR
APOSPC5893-500MG
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]homopiperazine 97%
1-[2-(Trifluoromethyl)quinol-4-yl]homopiperazine
Formel:
C₁₅H₁₆F₃N₃ Molecular Weight: 295,303 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094309 CAS-Nummer: 401566-43-6 |