2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5898-5G
PC5898-1G
APOSPC5898-5GEA
0
EUR
APOSPC5898-5G
APOSPC5898-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel:
C₈H₅F₄NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115896 CAS-Nummer: 886498-17-5 |