3,5-Difluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Difluor-5-methylbenzol
PC5913-5G
APOSPC5913-5GEA
21.9
EUR
APOSPC5913-5G
3,5-Difluortoluol 98%
3,5-Difluortoluol
Formel:
C₇H₆F₂ Molecular Weight: 128,12 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00797323 CAS-Nummer: 117358-51-7 UN: 1993 ADR: 3,III |