5-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5926-5G
APOSPC5926-5GEA 21.9 EUR
APOSPC5926-5G
5-Cyano-2-fluorobenzoic acid
5-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₄FNO₂
Schmelzpunkt: 187…189 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094321
CAS-Nummer: 146328-87-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III