2-Fluor-4-methylbenzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5936-10G PC5936-1G PC5936-5G
APOSPC5936-10GEA 364 EUR
APOSPC5936-10G APOSPC5936-1G APOSPC5936-5G
2-Fluor-4-methylbenzylbromid
2-Fluor-4-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Siedepunkt: 97…101 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094327
CAS-Nummer: 118745-63-4
UN: 3265
ADR: 8,II