2-Fluor-p-kresol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 24.8 EUR
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluor-p-kresol
2-Fluor-p-kresol
Formel: C₇H₇FO
Siedepunkt: 172…174 °C
Dichte: 1,155 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094332
CAS-Nummer: 452-81-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR