3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5947-5G PC5947-1G PC5947-25G
APOSPC5947-5GEA 0 EUR
APOSPC5947-5G APOSPC5947-1G APOSPC5947-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Formel: C₉H₅F₃
Siedepunkt: 146 °C
Dichte: 1,178 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 21 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00467355
CAS-Nummer: 705-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR