1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
PC5952-10G PC5952-1G PC5952-5G
APOSPC5952-10GEA 310 EUR
APOSPC5952-10G APOSPC5952-1G APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₉H₅F₃O
Molecular Weight: 186.13 g/mol
Dichte: 1.215 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094333
CAS-Nummer: 160542-02-9
UN: 1993
ADR: 3 III