1-Fluor-3-ethinylbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethinyl-3-fluorbenzol, (3-Fluorphenyl)acetylen, (3-Fluorphenyl)ethin
PC5956-100G
PC5956-25G
PC5956-5G
APOSPC5956-100GEA
209
EUR
APOSPC5956-100G
APOSPC5956-25G
APOSPC5956-5G
1-Fluor-3-ethinylbenzol 98%
1-Fluor-3-ethinylbenzol
Formel:
C₈H₅F Molecular Weight: 120.13 g/mol Siedepunkt: 132 °C Dichte: 1.039 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 32.2 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093798 CAS-Nummer: 2561-17-3 UN: 1993 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...