Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl (3,3-difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate, (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonic acid Dimethyl ester
PC5961-5G
APOSPC5961-5GEA
157
EUR
APOSPC5961-5G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Formel:
C₉H₁₇F₂O₄P Molecular Weight: 258.20 g/mol Siedepunkt: 108…110 °C/0.4mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11707108 CAS-Nummer: 50889-46-8 |