3-(Perfluoro-n-decyl)-1,2-propenoxide 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Henicosafluoroundecyl)oxirane, 1H,2H,3H,3H-Perfluoro-1,2-epoxytridecane

PC5974D-1G
APOSPC5974D-1GEA 67.2 EUR
APOSPC5974D-1G
3-(Perfluoro-n-decyl)-1,2-propenoxide 97%
3-(Perfluoro-n-decyl)-1,2-propenoxide
Formel: C₁₃H₅F₂₁O
Molecular Weight: 576.145 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (15 mm Hg)
Schmelzpunkt: 61…62 °C
Dichte: 1.758 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236086
CAS-Nummer: 38565-54-7
EINECS: 254-007-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR