Decafluor-5,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan 70%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5979L-100G PC5979L-25G
APOSPC5979L-100GEA 388 EUR
APOSPC5979L-100G APOSPC5979L-25G
Decafluor-5,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan 70%
Decafluor-5,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Formel: C₈F₁₆
Siedepunkt: 101…103 °C
Dichte: 1,861 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 23,9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066612
CAS-Nummer: 306-98-9
EINECS: 206-195-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR