4-Brom-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6013-1G
PC6013-5G
PC6013-25G
PC6013-10G
APOSPC6013-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6013-1G
APOSPC6013-5G
APOSPC6013-25G
APOSPC6013-10G
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Brom-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659466 CAS-Nummer: 191165-13-6 |