Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate

PC6023-1G
APOSPC6023-1GEA 65.4 EUR
APOSPC6023-1G
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₈H₆ClF₃N₂O₂
Molecular Weight: 254.5937 g/mol
Siedepunkt: 95 °C/0.3mmHg
Schmelzpunkt: 36…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173897
CAS-Nummer: 720-01-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR