4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6027-1G
PC6027-250MG
PC6027-5G
APOSPC6027-1GEA
0
EUR
APOSPC6027-1G
APOSPC6027-250MG
APOSPC6027-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Formel:
C₈H₇BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026484 CAS-Nummer: 1159512-70-5 UN: 2735 ADR: 8,III |