3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC6033-5G PC6033-1G PC6033-25G
APOSPC6033-5GEA 230 EUR
APOSPC6033-5G APOSPC6033-1G APOSPC6033-25G
3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid 98%
3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115916
CAS-Nummer: 706786-42-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR