1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6036-100G PC6036-25G PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA 493 EUR
APOSPC6036-100G APOSPC6036-25G APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol 97%
1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol
Formel: C₇H₃F₁₃O
Siedepunkt: 147 °C
Schmelzpunkt: 147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042433
CAS-Nummer: 375-82-6
EINECS: 206-796-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR