N-Ethyl-2-(trifluormethoxy)anilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
PC6038-250MG
APOSPC6038-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC6038-250MG
N-Ethyl-2-(trifluormethoxy)anilin 95+%
N-Ethyl-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₉H₁₀F₃NO Molecular Weight: 205,18 g/mol Siedepunkt: 42…44 °C/2,0mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00204184 CAS-Nummer: 175278-25-8 |