6-Fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzoxazolhydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Paliperidone Related Compound B
PC6042-1G
APOSPC6042-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6042-1G
6-Fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzoxazolhydrochlorid
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₄ClFN₂O Molecular Weight: 256,7000 g/mol Schmelzpunkt: 293…295 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06658529 CAS-Nummer: 84163-13-3 |