2-(Trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6043-1G
APOSPC6043-1GEA
0
EUR
APOSPC6043-1G
2-(Trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)thiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₂F₃NO₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09258845 CAS-Nummer: 915030-08-9 |