N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine, Boc-Phe(3-F)-OH
PC6045-1G
APOSPC6045-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6045-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Schmelzpunkt: 75…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672522
CAS-Nummer: 114873-01-7