2-Fluoro-6-nitrophenyl methyl sulphone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-2-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)-3-nitrobenzene
PC6067-250MG
APOSPC6067-250MGEA 198 EUR
APOSPC6067-250MG
2-Fluoro-6-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-6-nitrophenyl methyl sulphone
Formel: C₇H₆FNO₄S
Molecular Weight: 219,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12922837
CAS-Nummer: 1210693-43-8