4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6080-1G
APOSPC6080-1GEA 113 EUR
APOSPC6080-1G
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
4-{[6-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Formel: C₁₂H₉F₃N₂O
Molecular Weight: 254.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10703507
CAS-Nummer: 1086378-51-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III