3,5-Dichloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4-Amino-2,6-dichlorophenoxy)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC6081-1G
APOSPC6081-1GEA
241
EUR
APOSPC6081-1G
3,5-Dichloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
3,5-Dichloro-4-{[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}aniline
Formel:
C₁₂H₇Cl₂F₃N₂O Molecular Weight: 323,098 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109517 CAS-Nummer: 1211176-71-4 |