3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6088J-1G PC6088J-5G
APOSPC6088J-1GEA 72.5 EUR
APOSPC6088J-1G APOSPC6088J-5G
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol 98%
3-(Perfluoro-n-hexyl)prop-2-en-1-ol
Formel: C₉H₅F₁₃O
Siedepunkt: 87…89 °C/10mmHg
Dichte: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042355
CAS-Nummer: 38550-47-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR